1,3-Dimetiluracilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR27441-25G OR27441-5G
APOSOR27441-25GEA 24.8 EUR
APOSOR27441-25G APOSOR27441-5G
1,3-Dimetiluracilo
1,3-Dimetiluracilo
Formula: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Pto. de fusión: 119…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038065
Núm. CAS: 874-14-6