3-Aminopropino clorhidrato
Proveedor: Apollo Scientific
OR27447-100G OR27447-25G OR27447-5G
APOSOR27447-100GEA 0 EUR
APOSOR27447-100G APOSOR27447-25G APOSOR27447-5G
3-Aminopropino clorhidrato
3-Aminopropino clorhidrato
Formula: C₃H₆ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012907
Núm. CAS: 15430-52-1