2-Ethoxy-5-iodonicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2745-1G OR2745-10G
APOSOR2745-1GEA 62.5 EUR
APOSOR2745-1G APOSOR2745-10G
2-Ethoxy-5-iodonicotinic acid
2-Ethoxy-5-iodonicotinic acid
Formula: C₈H₈INO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09836165
Núm. CAS: 335078-07-4