3,5-Dibromo-4-hidroxibenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27455-100G OR27455-25G OR27455-500G
APOSOR27455-100GEA 29 EUR
APOSOR27455-100G APOSOR27455-25G APOSOR27455-500G
3,5-Dibromo-4-hidroxibenzaldehído 98%
3,5-Dibromo-4-hidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,92 g/mol
Pto. de fusión: 181…185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016980
Núm. CAS: 2973-77-5