Ethyl-2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27460-25G OR27460-5G
APOSOR27460-25GEA 200 EUR
APOSOR27460-25G APOSOR27460-5G
Ethyl-2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate 98%
Ethyl-2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂S
MW: 222,26 g/mol
Pto. de fusión: 241…243 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00102724
Núm. CAS: 50850-93-6