3,5-Dicloro-4-hidroxibenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27469-1G OR27469-5G
APOSOR27469-1GEA 21.9 EUR
APOSOR27469-1G APOSOR27469-5G
3,5-Dicloro-4-hidroxibenzaldehído
3,5-Dicloro-4-hidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191.01 g/mol
Pto. de fusión: 156…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017605
Núm. CAS: 2314-36-5