5-Bromo-2-ethoxynicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR2747-1G
OR2747-5G
OR2747-10G
APOSOR2747-1GEA
85.7
EUR
APOSOR2747-1G
APOSOR2747-5G
APOSOR2747-10G
5-Bromo-2-ethoxynicotinic acid
5-Bromo-2-ethoxynicotinic acid
Formula:
C₈H₈BrNO₃ Pto. de fusión: 121…123 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09836166 Núm. CAS: 393184-78-6 |