2-Bromo-6-nitrotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27478-25G OR27478-5G
APOSOR27478-25GEA 60.9 EUR
APOSOR27478-25G APOSOR27478-5G
2-Bromo-6-nitrotolueno
2-Bromo-6-nitrotolueno
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Pto. Ebullición: 108…110 °C/3,3mmHg
Pto. de fusión: 37…42 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009792
Núm. CAS: 55289-35-5
EINECS: 259-566-4