Methyl-5-bromo-2-ethoxynicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-Bromo-2-ethoxynicotinate
OR2748-1G OR2748-5G OR2748-250MG
APOSOR2748-1GEA 186 EUR
APOSOR2748-1G APOSOR2748-5G APOSOR2748-250MG
Methyl-5-bromo-2-ethoxynicotinate
Methyl-5-bromo-2-ethoxynicotinate
Formula: C₉H₁₀BrNO₃
MW: 260,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09842613
Núm. CAS: 1031927-15-7