Ácido 5-hidroxi-2-nitrobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27506-10G OR27506-1G OR27506-100G
APOSOR27506-10GEA 27.7 EUR
APOSOR27506-10G APOSOR27506-1G APOSOR27506-100G
Ácido 5-hidroxi-2-nitrobenzoico
Ácido 5-hidroxi-2-nitrobenzoico
Formula: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Pto. de fusión: 168…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017566
Núm. CAS: 610-37-7