3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR2751-1G
OR2751-5G
OR2751-10G
APOSOR2751-1GEA
21.9
EUR
APOSOR2751-1G
APOSOR2751-5G
APOSOR2751-10G
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Formula:
C8H4Br2S2 Pto. de fusión: 97…101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00114806 Núm. CAS: 51751-44-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |