Methyl-2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-acetamido-5-nitrobenzoate
OR27512-1G OR27512-5G
APOSOR27512-1GEA 0 EUR
APOSOR27512-1G APOSOR27512-5G
Methyl-2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate
Methyl-2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₅
Pto. de fusión: 172,5…177.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00157624
Núm. CAS: 5409-45-0