5-Aminoindol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27517-1G OR27517-5G
APOSOR27517-1GEA 21.9 EUR
APOSOR27517-1G APOSOR27517-5G
5-Aminoindol
5-Aminoindol
Formula: C₈H₈N₂
Pto. de fusión: 130…134 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005679
Núm. CAS: 5192-03-0
EINECS: 225-977-2