Methyl-4-amino-3-chloro-5-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-amino-3-chloro-5-nitrobenzoate
OR2752-1G OR2752-5G
APOSOR2752-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2752-1G APOSOR2752-5G
Methyl-4-amino-3-chloro-5-nitrobenzoate
Methyl-4-amino-3-chloro-5-nitrobenzoate
Formula: C₈H₇ClN₂O₄
MW: 230,6052 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09842615
Núm. CAS: 863886-04-8