3-(6-Methoxy-3-nitropyridin-2-yl)-2-methylpropanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR27521-1G
APOSOR27521-1GEA 94.4 EUR
APOSOR27521-1G
3-(6-Methoxy-3-nitropyridin-2-yl)-2-methylpropanoic acid
3-(6-Methoxy-3-nitropyridin-2-yl)-2-methylpropanoic acid
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₅
MW: 240,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827862
Núm. CAS: 175205-01-3