2-Aminobencenosulfonamida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27532-25G OR27532-5G OR27532-1G
APOSOR27532-25GEA 105 EUR
APOSOR27532-25G APOSOR27532-5G APOSOR27532-1G
2-Aminobencenosulfonamida 98%
2-Aminobencenosulfonamida
Formula: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172,21 g/mol
Pto. de fusión: 153…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007932
Núm. CAS: 3306-62-5
EINECS: 221-988-1