4-Clorooxindol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloroindolin-2-one
OR2754-25G OR2754-5G
APOSOR2754-25GEA 279 EUR
APOSOR2754-25G APOSOR2754-5G
4-Clorooxindol
4-Clorooxindol
Formula: C₈H₆ClNO
MW: 167,5900 g/mol
Pto. de fusión: 206…208 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03787567
Núm. CAS: 20870-77-3