6-Bromoindol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-1H-indole
OR27546-25G OR27546-5G
APOSOR27546-25GEA 68.3 EUR
APOSOR27546-25G APOSOR27546-5G
6-Bromoindol 98%
6-Bromoindol
Formula: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Pto. Ebullición: 70…75 °C/0,01mmHg
Pto. de fusión: 92…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00238550
Núm. CAS: 52415-29-9