5-Iodo-1H-indazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2756-5G OR2756-1G
APOSOR2756-5GEA 39.3 EUR
APOSOR2756-5G APOSOR2756-1G
5-Iodo-1H-indazole 98%
5-Iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₅IN₂
MW: 244,0300 g/mol
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07781642
Núm. CAS: 55919-82-9