6-Bromo-3,4-dimetoxibenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27568-100G OR27568-25G
APOSOR27568-100GEA 109 EUR
APOSOR27568-100G APOSOR27568-25G
6-Bromo-3,4-dimetoxibenzaldehído
6-Bromo-3,4-dimetoxibenzaldehído
Formula: C₉H₉BrO₃
Pto. de fusión: 148…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003301
Núm. CAS: 5392-10-9