Methyl-4-aminothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2757-1G OR2757-250MG
APOSOR2757-1GEA 243 EUR
APOSOR2757-1G APOSOR2757-250MG
Methyl-4-aminothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Methyl-4-aminothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Formula: C₈H₇N₃O₂S
MW: 209,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09842619
Núm. CAS: 155087-15-3