1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2758-1G OR2758-250MG
APOSOR2758-1GEA 114 EUR
APOSOR2758-1G APOSOR2758-250MG
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
Formula: C₆H₇N₅
Pto. de fusión: 268…270 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00128302
Núm. CAS: 5334-99-6