2,6-Dimetil-4-pirona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27582-100G OR27582-25G OR27582-5G
APOSOR27582-100GEA 149 EUR
APOSOR27582-100G APOSOR27582-25G APOSOR27582-5G
2,6-Dimetil-4-pirona
2,6-Dimetil-4-pirona
Formula: C₇H₈O₂
Pto. Ebullición: 248…250 °C
Pto. de fusión: 132…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006579
Núm. CAS: 1004-36-0
EINECS: 213-719-1