6-Amino-5-bromonicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2759-1G OR2759-5G
APOSOR2759-1GEA 94.4 EUR
APOSOR2759-1G APOSOR2759-5G
6-Amino-5-bromonicotinonitrile
6-Amino-5-bromonicotinonitrile
Formula: C₆H₄BrN₃
Pto. de fusión: 194…195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02102412
Núm. CAS: 477871-32-2