2,6-Dihidroxibenzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2,6-dihydroxybenzoate, 2,6-Dihydroxybenzoic acid methyll ester, gamma-Resorcylic acid methyll ester
OR27592-100G
APOSOR27592-100GEA 197 EUR
APOSOR27592-100G
2,6-Dihidroxibenzoato de metilo 98%
2,6-Dihidroxibenzoato de metilo
Formula: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Pto. de fusión: 67…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059619
Núm. CAS: 2150-45-0