Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27594-1G OR27594-5G
APOSOR27594-1GEA 37.7 EUR
APOSOR27594-1G APOSOR27594-5G
Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formula: C₈H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00729087
Núm. CAS: 17449-76-2