2,4,5-Trimetilanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR27602-1G OR27602-250MG OR27602-5G
APOSOR27602-1GEA 72.5 EUR
APOSOR27602-1G APOSOR27602-250MG APOSOR27602-5G
2,4,5-Trimetilanilina
2,4,5-Trimetilanilina
Formula: C₉H₁₃N
Pto. de fusión: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00025201
Núm. CAS: 137-17-7
EINECS: 205-282-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III