3,4-Dichloro-2,6-dinitrophenol
Proveedor: Apollo Scientific
OR2761-1G OR2761-250MG
APOSOR2761-1GEA 219 EUR
APOSOR2761-1G APOSOR2761-250MG
3,4-Dichloro-2,6-dinitrophenol
3,4-Dichloro-2,6-dinitrophenol
Formula: C₆H₂Cl₂N₂O₅
Pto. de fusión: 168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09836174
Núm. CAS: 1664-10-4