2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27640-100MG OR27640-500MG
APOSOR27640-100MGEA 37.7 EUR
APOSOR27640-100MG APOSOR27640-500MG
2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde
2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₄
Pto. de fusión: 115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00439921
Núm. CAS: 30742-62-2