7-Methoxynaphthalen-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27684-1G OR27684-5G
APOSOR27684-1GEA 79.9 EUR
APOSOR27684-1G APOSOR27684-5G
7-Methoxynaphthalen-1-ol 95%
7-Methoxynaphthalen-1-ol
Formula: C₁₁H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01314215
Núm. CAS: 67247-13-6