1-Bromo-4-cloro-2-nitrobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27686-100G OR27686-1KG OR27686-500G
APOSOR27686-100GEA 65.4 EUR
APOSOR27686-100G APOSOR27686-1KG APOSOR27686-500G
1-Bromo-4-cloro-2-nitrobenceno
1-Bromo-4-cloro-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₃BrClNO₂
Pto. de fusión: 67…72 °C
Densidad: 2,048 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024320
Núm. CAS: 41513-04-6
EINECS: 255-421-4