Tropinona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
OR27706-25G OR27706-5G OR27706-100G
APOSOR27706-25GEA 24.8 EUR
APOSOR27706-25G APOSOR27706-5G APOSOR27706-100G
Tropinona
Tropinona
Formula: C₈H₁₃NO
MW: 139,2 g/mol
Pto. Ebullición: 218 °C
Pto. de fusión: 40…44 °C
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005549
Núm. CAS: 532-24-1
EINECS: 208-530-6