Ciclohexanocarbonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR27707-1G OR27707-5G
APOSOR27707-1GEA 21.9 EUR
APOSOR27707-1G APOSOR27707-5G
Ciclohexanocarbonitrilo
Ciclohexanocarbonitrilo
Formula: C₇H₁₁N
MW: 109,17 g/mol
Pto. Ebullición: 75…76 °C/16mmHg
Pto. de fusión: 11 °C
Densidad: 0,919 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040444
Núm. CAS: 766-05-2
EINECS: 212-157-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III