Metacetamol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3'-Hidroxiacetanilida
OR27724-100G OR27724-25G OR27724-5G
APOSOR27724-100GEA 116 EUR
APOSOR27724-100G APOSOR27724-25G APOSOR27724-5G
Metacetamol
Metacetamol
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002263
Núm. CAS: 621-42-1