Cloruro de bencilamonio 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR27725-25G OR27725-100G
APOSOR27725-25GEA 23.2 EUR
APOSOR27725-25G APOSOR27725-100G
Cloruro de bencilamonio 99%
Cloruro de bencilamonio
Formula: C₇H₁₀ClN
Pto. de fusión: 262…263 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012852
Núm. CAS: 3287-99-8
EINECS: 221-943-6