3-Aminopicolinic acid 97%, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-2-pyridinecarboxylic acid, 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid, 3-amino-
OR2780T-5G OR2780T-25G
APOSOR2780T-5GEA 34.8 EUR
APOSOR2780T-5G APOSOR2780T-25G
3-Aminopicolinic acid 97%, grado técnico
3-Aminopicolinic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,126 g/mol
Pto. de fusión: 218…222 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00090153
Núm. CAS: 1462-86-8