Isotiocianato de 2-metoxietilo 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2781-1G OR2781-5G
APOSOR2781-1GEA 77 EUR
APOSOR2781-1G APOSOR2781-5G
Isotiocianato de 2-metoxietilo 98+%
Isotiocianato de 2-metoxietilo
Formula: C₄H₇NOS
Pto. Ebullición: 88…92 °C/24mmHg
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041126
Núm. CAS: 38663-85-3
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III