3-Oxociclohexanocarboxilato de etilo 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27815-1G OR27815-250MG
APOSOR27815-1GEA 0 EUR
APOSOR27815-1G APOSOR27815-250MG
3-Oxociclohexanocarboxilato de etilo 97+%
3-Oxociclohexanocarboxilato de etilo
Formula: C₉H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 135…137 °C/15mmHg
Densidad: 1,068 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00205583
Núm. CAS: 33668-25-6