2-(5-Methoxy-2-nitrophenyl)malondialdehydemonohydrate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR27845-25G OR27845-5G OR27845-1G
APOSOR27845-25GEA 765 EUR
APOSOR27845-25G APOSOR27845-5G APOSOR27845-1G
2-(5-Methoxy-2-nitrophenyl)malondialdehydemonohydrate 95+%
2-(5-Methoxy-2-nitrophenyl)malondialdehydemonohydrate
Formula: C₁₀H₁₁NO₆
MW: 241,2 g/mol
Pto. de fusión: 105…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216510
Núm. CAS: 205692-61-1
UN: 1759
ADR: 8,III