2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromophenacylamine hydrochloride
OR2785-1G OR2785-250MG OR2785-5G
APOSOR2785-1GEA 60.9 EUR
APOSOR2785-1G APOSOR2785-250MG APOSOR2785-5G
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Formula: C₈H₉BrClNO
Pto. de fusión: 280…285 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051998
Núm. CAS: 5467-72-1
EINECS: 226-778-3