4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine
OR27855-100G OR27855-25G
APOSOR27855-100GEA 237 EUR
APOSOR27855-100G APOSOR27855-25G
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₅H₆ClN₃S
Pto. de fusión: 130…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006088
Núm. CAS: 1005-38-5