6-Aminoquinolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27857-1G OR27857-5G OR27857-10G
APOSOR27857-1GEA 21.9 EUR
APOSOR27857-1G APOSOR27857-5G APOSOR27857-10G
6-Aminoquinolina 98%
6-Aminoquinolina
Formula: C₉H₈N₂
Pto. Ebullición: 146 °C/0,3mmHg
Pto. de fusión: 115…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006803
Núm. CAS: 580-15-4