6-Aminobenzotiazol

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 6-Amino-1,3-benzothiazole, Benzothiazol-6-ylamine

OR27868-1G
APOSOR27868-1GEA 0 EUR
APOSOR27868-1G
6-Aminobenzotiazol
6-Aminobenzothiazole
Formula: C₇H₆N₂S
MW: 150,2 g/mol
Pto. de fusión: 86…91 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00015461
Núm. CAS: 533-30-2
EINECS: 208-559-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR