Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one, 3,4-Dihydro-4-oxothieno[2,3-d]pyrimidine
OR2787-1G OR2787-5G
APOSOR2787-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2787-1G APOSOR2787-5G
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₆H₄N₂OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00706456
Núm. CAS: 14080-50-3