2-Cloro-6-metoxi-3-nitropiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27917-100G OR27917-500G
APOSOR27917-100GEA 0 EUR
APOSOR27917-100G APOSOR27917-500G
2-Cloro-6-metoxi-3-nitropiridina 97%
2-Cloro-6-metoxi-3-nitropiridina
Formula: C₆H₅ClN₂O₃
Pto. de fusión: 78…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130268
Núm. CAS: 38533-61-8