2-Amino-1-methylbenzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27921-1G OR27921-5G OR27921-10G
APOSOR27921-1GEA 21.9 EUR
APOSOR27921-1G APOSOR27921-5G APOSOR27921-10G
2-Amino-1-methylbenzimidazole
2-Amino-1-methylbenzimidazole
Formula: C₈H₉N₃
Pto. de fusión: 203…206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142855
Núm. CAS: 1622-57-7