1H-Pirrolo[2,3-b]piridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR27924-5G
OR27924-25G
APOSOR27924-5GEA
21.9
EUR
APOSOR27924-5G
APOSOR27924-25G
1H-Pirrolo[2,3-b]piridina 98%
1H-Pirrolo[2,3-b]piridina
Formula:
C₇H₆N₂ Pto. Ebullición: 270 °C Pto. de fusión: 103…110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005606 Núm. CAS: 271-63-6 EINECS: 205-981-0 |