2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(N,N-Diethylamino)phenacyl bromide
OR27926-1G OR27926-500MG
APOSOR27926-1GEA 87 EUR
APOSOR27926-1G APOSOR27926-500MG
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Formula: C₁₂H₁₆BrNO
Pto. de fusión: 50…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151798
Núm. CAS: 207986-25-2