(3H)-Benzofuran-2-ona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
OR27929-100G OR27929-500G OR27929-1KG
APOSOR27929-100GEA 21.9 EUR
APOSOR27929-100G APOSOR27929-500G APOSOR27929-1KG
(3H)-Benzofuran-2-ona 98%
(3H)-Benzofuran-2-ona
Formula: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005856
Núm. CAS: 553-86-6