5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
Proveedor: Apollo Scientific
OR27959-100G OR27959-25G
APOSOR27959-100GEA 395 EUR
APOSOR27959-100G APOSOR27959-25G
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
Formula: C₁₃H₉ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020134
Núm. CAS: 85-19-8